Kaliumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dipotassium diiodide, Kali iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
P2963-100G P2963-500G
SIALP2963-100GEA 144 EUR
SIALP2963-100G SIALP2963-500G
Kaliumiodid, Sigma-Aldrich®
Kaliumiodid
Formel: Kl
Siedepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 686 °C
Dichte: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727