Lithiumhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
201049-100G 201049-10G 201049-500G 201049-5G
SIAL201049-100GEA 186 EUR
SIAL201049-100G SIAL201049-10G SIAL201049-500G SIAL201049-5G
Lithiumhydrid, Sigma-Aldrich®
Lithium hydride
Formel: HLi
Schmelzpunkt: 680 °C
Dichte: 0,685…0.725 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011074
CAS-Nummer: 7580-67-8
EINECS: 231-484-3
UN-Nummer: 1414
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05555