Kaliumhexacyanoferrat(III) 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
424120050
424125000
424120025
ACRO424120050EA
27.9
EUR
ACRO424120050
ACRO424125000
ACRO424120025
Kaliumhexacyanoferrat(III) 99+% ACS
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel:
K₃Fe(CN)₆ Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011392 CAS-Nummer: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 Merck Index: 13,07712 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to red Crystals and/or chunks |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.01 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Ferro compounds | ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4- |
Insoluble matter | ≤0.005 % |