Kaliumhexacyanoferrat(III) 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
223115000 223110025 223111000
ACRO223115000EA 89.5 EUR
ACRO223115000 ACRO223110025 ACRO223111000
Kaliumhexacyanoferrat(III) 99+% zur Analyse
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Molekulargewicht: 329.25 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red Crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Hexacyanoferrate II ≤0.05 %