Lithiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203645-25G
203645-5G
SIAL203645-25GEA
231
EUR
SIAL203645-25G
SIAL203645-5G
Lithiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lithium fluoride
Formel:
FLi Siedepunkt: 1676 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 870 °C Dichte: 2,64 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011090 CAS-Nummer: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05553 |