Cäsiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
198323-100G 198323-25G
SIAL198323-100GEA 137 EUR
SIAL198323-100G SIAL198323-25G
Cäsiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Cesium fluoride
Formel: CsF
Siedepunkt: 1251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 680 °C
Dichte: 4.627 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010960
CAS-Nummer: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN-Nummer: 2923
ADR: 8,III