Cäsiumfluorid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12885.14 12885.22
12885.14EA 83.5 EUR
12885.14 12885.22
Cäsiumfluorid ≥99% (Metall-Basis)
Cesium fluoride
Purity: 99% CAS No.: 13400-13-0 Molecular Formula: CsF Formula Weight: 151.90 Physical Form: Crystalline Density: 4.115 Appearance: White Odour: Odourless pH: 6.5-7.5 Melting Point: 682° Boiling Point: 1251° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00010960
Formel: CsF
Siedepunkt: 1251 °C
Schmelzpunkt: 682 °C
Dichte: 4.115
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010960
CAS-Nummer: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN-Nummer: 2923
ADR: 8,II