Cäsiumfluorid 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
189510250 189511000 189515000
ACRO189510250EA 84 EUR
ACRO189510250 ACRO189511000 ACRO189515000
Cäsiumfluorid 99% zur Analyse
Cesium fluoride
Formel: CsF
Siedepunkt: 1251 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 682 °C
Dichte: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010960
CAS-Nummer: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Lithium (Li) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Rubidium (Rb) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤10 ppm