Natriumhydrogencarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium bicarbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5761-1KG
S5761-500G
S5761-5KG
SIALS5761-1KGEA
108
EUR
SIALS5761-1KG
SIALS5761-500G
SIALS5761-5KG
Natriumhydrogencarbonat, Sigma-Aldrich®
Natriumhydrogencarbonat
Formel:
NaHCO₃ Schmelzpunkt: 270 °C Dichte: 2.159 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS-Nummer: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |