Lithiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203629-10G 203629-50G
SIAL203629-10GEA 47.1 EUR
SIAL203629-10G SIAL203629-50G
Lithiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
Schmelzpunkt: 720 °C
Dichte: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549