Kaliumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Potash
M-Clarity™ quality level = MQ100
590681-25G
590681-5G
SIAL590681-25GEA
206
EUR
SIAL590681-25G
SIAL590681-5G
Kaliumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Kaliumcarbonat
Formel:
K₂CO₃ Schmelzpunkt: 891 °C Dichte: 2.42 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011382 CAS-Nummer: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |