Kaliumcarbonat ≥98%, Pulver -325 mesh, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Potash
347825-1KG
347825-2.5KG
347825-25KG
347825-1KGEA
157.15
EUR
347825-1KG
347825-2.5KG
HONC347825-25KG
Kaliumcarbonat ≥98%, Pulver -325 mesh, Reagenzqualität
Kaliumcarbonat
- ≥95% for general laboratory use.
Formel:
K₂CO₃ Siedepunkt: Decomposition Schmelzpunkt: 891 °C Dichte: 2.430 g/cm³ (19 °C) Lagerungstemperatur: Room Temperature |
MDL Number:
MFCD00011382 CAS-Nummer: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Form | powder |
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Particle size distribution 50 % | Max. 44 µm |
Particle Size | −325 mesh |