Cäsiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
554855-10G
554855-50G
SIAL554855-10GEA
71.3
EUR
SIAL554855-10G
SIAL554855-50G
Cäsiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Cesium carbonate
Formel:
Cs₂CO₃ Schmelzpunkt: 610 °C Dichte: 4.24 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010957 CAS-Nummer: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Merck Index: 13,02020 |