Cäsiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ200
441902-250G 441902-50G
SIAL441902-250GEA 183 EUR
SIAL441902-250G SIAL441902-50G
Cäsiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Cesium carbonate
Formel: Cs₂CO₃
Schmelzpunkt: 610 °C
Dichte: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020