Cäsiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ200
202126-100G 202126-25G 202126-500G 202126-5G
SIAL202126-100GEA 131 EUR
SIAL202126-100G SIAL202126-25G SIAL202126-500G SIAL202126-5G
Cäsiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Cesium carbonate
Formel: Cs₂CO₃
Schmelzpunkt: 610 °C
Dichte: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020