Cäsiumcarbonat
Lieferant: Molekula
Achtung
86852479-1KG 86852479-100G
MOLE86852479-1KGEA 464 EUR
MOLE86852479-1KG MOLE86852479-100G
Cäsiumcarbonat
Cesium carbonate
Formel: Cs₂CO₃
Schmelzpunkt: 610 °C
Dichte: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020