Kaliumperchlorat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11296.0E A11296.22 A11296.36
A11296.0EEA 314 EUR
A11296.0E A11296.22 A11296.36
Kaliumperchlorat ≥99%
Potassium perchlorate
Purity: 99% CAS No.: 7778-74-7 Molecular Formula: KClO4 Formula Weight: 138.55 Odour: Odourless Melting Point: 301-304° UN No.: 1489 MDL No.: MFCD00011362
Formel: ClKO₄
Schmelzpunkt: 301…304 °C
Dichte: 2,52
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011362
CAS-Nummer: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN-Nummer: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7653