Kaliumperchlorat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
221360250
221365000
221360010
221360025
ACRO221360250EA
26
EUR
ACRO221360250
ACRO221365000
ACRO221360010
ACRO221360025
Kaliumperchlorat 99+% zur Analyse
Potassium perchlorate
Formel:
ClKO₄ Schmelzpunkt: 400 °C (Zersetzung) Dichte: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011362 CAS-Nummer: 7778-74-7 EINECS: 231-912-9 UN-Nummer: 1489 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,07738 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤30 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |