Lithiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L9650-100G
L9650-500G
SIALL9650-100GEA
103
EUR
SIALL9650-100G
SIALL9650-500G
Lithiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lithium chloride
Formel:
LiCl Siedepunkt: 1382 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 614 °C Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS-Nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |