Lithiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
429457-25G 429457-5G
SIAL429457-25GEA 257 EUR
SIAL429457-25G SIAL429457-5G
Lithiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molekulargewicht: 42.39 g/mol
Siedepunkt: 1382
Schmelzpunkt: 614
Dichte: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550