Lithiumchlorid
Lieferant: Roth Carl
Achtung
P007.1 P007.2
ROTHP007.1EA 109 EUR
ROTHP007.1 ROTHP007.2
Lithiumchlorid
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molekulargewicht: 42.39 g/mol
Siedepunkt: 1382
Schmelzpunkt: 614
Dichte: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550