Kaliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Potassiumchloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P9541-1KG P9541-500G P9541-5KG
SIALP9541-1KGEA 146 EUR
SIALP9541-1KG SIALP9541-500G SIALP9541-5KG
Kaliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekulargewicht: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621