Cäsiumchlorid
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Cesium Chloride
8627.1 8627.2
ROTH8627.1EA 140 EUR
ROTH8627.1 ROTH8627.2
Cäsiumchlorid
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molekulargewicht: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Schmelzpunkt: 646
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021