Natriumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S4547-100G S4547-500G
SIALS4547-100GEA 95.1 EUR
SIALS4547-100G SIALS4547-500G
Natriumbromid, Sigma-Aldrich®
Natriumbromid
Formel: NaBr
Molekulargewicht: 102.89 g/mol
Siedepunkt: 1396
Schmelzpunkt: 753
Dichte: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666