Natriumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
229881-100G 229881-10G
SIAL229881-100GEA 587 EUR
SIAL229881-100G SIAL229881-10G
Natriumbromid, Sigma-Aldrich®
Natriumbromid
Formel: NaBr
Molekulargewicht: 102.89 g/mol
Siedepunkt: 1396
Schmelzpunkt: 753
Dichte: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666