Natriumtetraphenylborat Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06669.0010
1.06669.0025
1.06669.0100
1.06669.0010EA
154
EUR
1.06669.0010
1.06669.0025
1.06669.0100
Natriumtetraphenylborat Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens, Supelco®
Sodium tetraphenylborate
Formel:
(C₆H₅)₄BNa Schmelzpunkt: > 400 °C Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011494 CAS-Nummer: 143-66-8 EINECS: 205-605-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,08765 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point |
|
Molar Mass | 342.22 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
pH | 8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |