Natriumtetraphenylborat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
A10909.14 A10909.06 A10909.22
A10909.14EA 158 EUR
A10909.14 A10909.06 A10909.22
Natriumtetraphenylborat ≥99%
Sodium tetraphenylborate
Purity: 99% CAS No.: 143-66-8 Molecular Formula: C24H20BNa Formula Weight: 342.23 pH: 8 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3599783 Merck Reference: 14,8690 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011494
Formel: (C₆H₅)₄BNa
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011494
CAS-Nummer: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8690