Natriumtetraphenylborat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
424450250
424451000
424455000
ACRO424450250EA
165
EUR
ACRO424450250
ACRO424451000
ACRO424455000
Natriumtetraphenylborat ACS
Sodium tetraphenylborate
Formel:
(C₆H₅)₄BNa Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011494 CAS-Nummer: 143-66-8 EINECS: 205-605-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,08765 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C) |
Gravimetry | ≥99.5 % |
Clarity of solution | Passes test |