Lithiumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
222356-10G 222356-1G 222356-50G
SIAL222356-10GEA 158 EUR
SIAL222356-10G SIAL222356-1G SIAL222356-50G
Lithiumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Lithiumtetrahydroborat
Formel: H₄BLi
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 274…277 °C
Dichte: 0.666 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011088
CAS-Nummer: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
UN-Nummer: 1413
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05547