Kaliumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
60080-100G
60080-25G
SIAL60080-100GEA
85.9
EUR
SIAL60080-100G
SIAL60080-25G
Kaliumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Kaliumtetrahydroborat
Formel:
H₄BK Schmelzpunkt: 500 °C Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011396 CAS-Nummer: 13762-51-1 EINECS: 237-360-5 UN-Nummer: 1870 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,07777 |