Kaliumtetrahydroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20747.0025
8.20747.0100
8.20747.1000
8.20747.0025EA
53.6
EUR
8.20747.0025
8.20747.0100
8.20747.1000
Kaliumtetrahydroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kaliumtetrahydroborat
Formel:
H₄BK Schmelzpunkt: 500 °C Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011396 CAS-Nummer: 13762-51-1 EINECS: 237-360-5 UN-Nummer: 1870 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,07777 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (rigorous decomposition) |
Melting Point | 500 °C |
Molar Mass | 53.94 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Density | 1.11 g/cm3 |
Hazard Class | 4.3 |
Hazard Class Description | Dangerous When Wet Material |