di-Lithiumtetraborat ≥99,995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
254304-100G
254304-25G
SIAL254304-100GEA
247
EUR
SIAL254304-100G
SIAL254304-25G
di-Lithiumtetraborat ≥99,995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
di-Lithiumtetraborat
Formel:
Li₂B₄O₇ Molekulargewicht: 169.12 g/mol Schmelzpunkt: 918 Dichte: 1.4 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011083 CAS-Nummer: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,05524 |