Lithiumaluminiumhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
M-Clarity™ quality level = MQ200
323403-100G
323403-25G
SIAL323403-100GEA
173
EUR
SIAL323403-100G
SIAL323403-25G
Lithiumaluminiumhydrid, Sigma-Aldrich®
Lithiumaluminiumhydrid
Formel:
H₄AlLi Schmelzpunkt: 125 °C Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011075 CAS-Nummer: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 UN-Nummer: 1410 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,00348 |