Wasser, BioPerformance Certified, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
W3513-100ML W3513-1L
SIALW3513-100MLEA 35.3 EUR
SIALW3513-100ML SIALW3513-1L
Wasser, BioPerformance Certified, Sigma-Aldrich®
Wasser
This product is prepared from double distilled and deionized water.
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098