1,1,3,3-Tetramethylguanidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
690953-10KG
690953-1KG
SIAL690953-10KGEA
3380
EUR
SIAL690953-10KG
SIAL690953-1KG
1,1,3,3-Tetramethylguanidin, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Formel:
C₅H₁₃N₃ Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0.92 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 54 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008323 CAS-Nummer: 80-70-6 EINECS: 201-302-7 UN-Nummer: 2920 ADR: 8,II |