1,1,3,3-Tetramethylguanidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21897.0100 8.21897.0250 8.21897.9029 8.21897.9010
8.21897.0100EA 65.1 EUR
8.21897.0100 8.21897.0250 8.21897.9029 8.21897.9010
1,1,3,3-Tetramethylguanidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Formel: C₅H₁₃N₃
Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008323
CAS-Nummer: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN-Nummer: 2920
ADR: 8 (3),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 115.17 g/mol
Boiling Point 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.26 hPa (25 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.4659 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 7.5 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
pH 12.7 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 350 °C
Hill Formula C5H13N3
Chemical Formula [(CH3)2N]2C=NH