2,5-Dimethylfuran 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
176030250 176031000 176035000
ACRO176030250EA 50.1 EUR
ACRO176030250 ACRO176031000 ACRO176035000
2,5-Dimethylfuran 99%
2,5-Dimethylfuran
Formel: C₆H₈O
Molekulargewicht: 96.13 g/mol
Siedepunkt: 92…94 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0.9 g/cm³
Flammpunkt: –1 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003250
CAS-Nummer: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %