5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
M-Clarity™ quality level = MQ300
W501808-100G-K W501808-1KG-K W501808-25G-K W501808-1G-K
SIALW501808-100G-KEA 1220 EUR
SIALW501808-100G-K SIALW501808-1KG-K SIALW501808-25G-K SIALW501808-1G-K
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
Formel: C₆H₆O₃
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003234
CAS-Nummer: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857