5-Nitro-2-furaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
AC17386DA AC17386.10 AC17386.50
MAYBAC17386DAEA 0 EUR
MAYBAC17386DA MAYBAC17386.10 MAYBAC17386.50
5-Nitro-2-furaldehyd 97%
5-Nitro-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃NO₄
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34…35 °C
Dichte: 1,34 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003230
CAS-Nummer: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥96.0 %