Propylencarbonat 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
131560025 131565000 131560010 131560100
ACRO131560025EA 125 EUR
ACRO131560025 ACRO131565000 ACRO131560010 ACRO131560100
Propylencarbonat 99.5%
Propylencarbonat
Formel: C₄H₆O₃
Siedepunkt: 240…243 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 1,204 g/cm³
Flammpunkt: 116 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005385
CAS-Nummer: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA