Dibenzofuran zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Dibenzo[b,d]furan

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20408.0005 8.20408.0250
8.20408.0005EA 32 EUR
8.20408.0005 8.20408.0250
Dibenzofuran zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dibenzofuran
Formel: C₁₂H₈O
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Dichte: 0.966 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004968
CAS-Nummer: 132-64-9
EINECS: 205-071-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 79 - 82 °C
Molar Mass 168.19 g/mol
Boiling Point 287 - 289 °C
Flash Point 148 °C
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Diphenylene oxide
Hill Formula C12H8O


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR