9,10-Anthrachinon 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone

104930010 104932500 104930500
104930010.EA 102 EUR
104930010. 104932500. 104930500.
9,10-Anthrachinon 98%
9,10-Anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Molekulargewicht: 208.22 g/mol
Siedepunkt: 379…381 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 283…288 °C
Flammpunkt: 185 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001188
CAS-Nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow-green to tan to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 283 to 288 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR