Natriumbarbiturat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Barbituric acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20233.0100 8.20233.0250
8.20233.0100EA 112 EUR
8.20233.0100 8.20233.0250
Natriumbarbiturat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumbarbiturat
Formel: C₄H₃N₂NaO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 4390-16-3
EINECS: 224-507-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 150.06 g/mol