2-Thiobarbitursäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
A12681.14 A12681.22 A12681.36
A12681.14EA 52 EUR
A12681.14 A12681.22 A12681.36
2-Thiobarbitursäure ≥98%
2-Thiobarbitursäure
Purity: 98% CAS No.: 504-17-6 Molecular Formula: C4H4N2O2S Formula Weight: 144.15 pH: 1.8 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 120663 MDL No.: MFCD00006674
Formel: C₄H₄N₂O₂S
Siedepunkt: 419 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 235 °C
Dichte: 1.661 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006674
CAS-Nummer: 504-17-6
EINECS: 207-985-8