2-Thiobarbitursäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
114960050 114961000 114965000
ACRO114960050EA 26.1 EUR
ACRO114960050 ACRO114961000 ACRO114965000
2-Thiobarbitursäure 98%
2-Thiobarbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₂S
Siedepunkt: 419 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 240…255 °C
Dichte: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006674
CAS-Nummer: 504-17-6
EINECS: 207-985-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Solubility Colorless to yellow to light brown solution
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %