4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
17162.06 17162.03
17162.06EA 118 EUR
17162.06 17162.03
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on ≥97%
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on
Purity: 97+% CAS No.: 1073-13-8 Molecular Formula: (CH3)2C6H6(=O) Formula Weight: 124.18 Flash Point: 64°(148°F) Physical Form: Liquid Density: 0.944 Sensitivity: Air Sensitive Boiling Point: 73-74°/14mm MDL No.: MFCD00009695
Formel: C₈H₁₂O
Siedepunkt: 73…74 °C (14 mmHg)
Dichte: 0,944
Flammpunkt: 64 °C (148 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009695
CAS-Nummer: 1073-13-8