cis-Cycloocten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
125482-25ML 125482-500ML
SIAL125482-25MLEA 52.7 EUR
SIAL125482-25ML SIAL125482-500ML
cis-Cycloocten, Sigma-Aldrich®
cis-Cycloocten
Formel: C₈H₁₄
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 0,8472 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001753
CAS-Nummer: 931-87-3
EINECS: 213-243-4
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,III