Methylcyclopentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M39407-100ML M39407-500ML M39407-5ML
SIALM39407-100MLEA 64.1 EUR
SIALM39407-100ML SIALM39407-500ML SIALM39407-5ML
Methylcyclopentan, Sigma-Aldrich®
Methylcyclopentane
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 71,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –142 °C
Dichte: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001382
CAS-Nummer: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN-Nummer: 2298
ADR: 3,II