1-Methylcyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
205605-1G 205605-5G
SIAL205605-1GEA 95.2 EUR
SIAL205605-1G SIAL205605-5G
1-Methylcyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₅H₈O₂
MDL Number: MFCD00001290
CAS-Nummer: 6914-76-7
EINECS: 230-020-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II