4-tert-Butylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

B92303-100G B92303-25G
SIALB92303-100GEA 73.5 EUR
SIALB92303-100G SIALB92303-25G
4-tert-Butylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylcyclohexanon
Formel: C₁₀H₁₈O
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Dichte: 0.893 g/cm³ (50 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001642
CAS-Nummer: 98-53-3
EINECS: 202-678-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR